Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 25.00 | |
| 250 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 58.90 |
Informazioni su questo articolo
vapor pressure
0.02 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
310 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.7 % (v/v)
bp
244-246 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
transition temp
flash point 104 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC)C(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChI key
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.863 - 0.864
Identity (IR): passes test
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay - | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 0.86 g/cm3 at 20 °C | density 0.87 g/cm3 at 20 °C | density 0.86 g/cm3 at 20 °C | density 0.862 g/mL at 20 °C (lit.) |
| mp -20 °C | mp -18--10 °C | mp -2 °C | mp - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| bp 244-246 °C/1013 hPa | bp >176.7 °C/1013 hPa | bp 272 °C/1013 hPa | bp 269 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl decanoate
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8021800250 | 04022536371917 |
| 8021800005 | 04022536371900 |