Vai a
8.00412
Chloroacetic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Chloroacetic acid, Monochloroacetic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 31.50
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 50.80
2.5 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 84.10
25 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 431.00
50 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 826.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H3ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.50
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-178-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (acidimetric)
Form:
crystals
Grade:
synthesis grade
CHF 31.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
0.02 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (acidimetric)
form
crystals
autoignition temp.
460 °C
potency
90.4 mg/kg LD50, oral (Rat), 250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
8.0 % (v/v)
pH
<1 (20 °C, 800 g/L in H2O)
mp
63 °C
transition temp
flash point 126 °C
solubility
>1000 g/L
density
1.64 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCC(=O)O
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChI key
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis, characterization and study of the biological activity of some new compounds containing Triazine and 1, 3, 4-Thiadiazol units: Describes the synthesis of Carboxylic acid compound from Chloroacetic acid, highlighting its application in forming biologically active compounds (Abbas et al., 2023).
  • Extraction and Characterization of Cellulose from Broccoli Stems as a New Biopolymer Source for Producing Carboxymethyl Cellulose Films: Focuses on the carboxymethylation reaction involving Chloroacetic acid for producing carboxymethyl cellulose films, providing insights into biopolymer applications (Sayanjali et al., 2024).
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): conforms
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
402923C196278.03541
grade
synthesis grade
grade
ACS reagent
grade
-
grade
synthesis grade
assay
≥99% (acidimetric)
assay
≥99.0%
assay
99%
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals
form
solid
form
crystals
form
liquid
pH
<1 (20 °C, 800 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
1.2 (20 °C, 129 g/L in H2O)
solubility
>1000 g/L
solubility
water: soluble 3170 g/L at 10 °C
solubility
water: soluble 3,170 g/L at 10 °C
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
258.8 °F - closed cup
flash_point_c
126 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
800412100004022536358550
800412250004022536358567
800412010004022536358543
800412902504022536864013
800412905004022536358574