Vai a
71504-M
D-Tube Dialyzer Mini, MWCO 6-8 kDa
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 85.10
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104900
NACRES:
NB.24
CHF 85.10
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
manufacturer/tradename
Novagen®
Quality Segment
storage temp.
10-30°C
Application
D-Tube Dialyzer Mini, MWCO 6-8 kDa has been used:
  • to dialyze pro matrix metalloprotease 1 (ProMMP-1) for MMP activation[1]
  • in in vitro assay[2]
  • for membrane hydration in electroelution[3]
Features and Benefits
  • Compatible with most commercially available horizontal electrophoresis units
  • Efficient extraction (>90%) is achieved for 15 nt oligos and up to 80 kbp DNA fragments
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
71504-307790788053284