Vai a
70607
4X SDS Sample Buffer
Sinonimo/i:
SDS sample buffer
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
2 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 74.80
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105337
CHF 74.80
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
ambient, dry ice
storage temp.
−20°C
General description
The 4X SDS Sample Buffer is a standard formulation commonly used for SDS-PAGE analysis of proteins. The solution includes DTT for complete denaturation of disulfide bonds. The buffer can be used at 2X for most applications.
Application
4X SDS Sample Buffer has been used to denature protein lysates for western blot analysis.[1] It has also been used to boil immunoprecipitated complex for western blot.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful (C)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MPSB-10MLMPSB-250ML11666789001
form
solution
form
liquid
form
liquid
form
solution (clear, colorless)
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
20-25°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
ambient
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Roche
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Understand the importance of using high-quality water in protein electrophoresis and Western blotting to improve assay sensitivity and accuracy.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
70607-304055977257441