Vai a
65347-M
Alcohol 100%
HARLECO® Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols
Sinonimo/i:
Alcohol, Dehydration
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
UNSPSC Code:
41116121
MDL number:
Technique(s):
tissue processing: suitable
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
liquid
shelf life
18 mo. (from manufacture date)
composition
ethanol, 89.0-92.0% , isopropyl alcohol, 4.0-6.0% , methanol, 3.5-5.5%
technique(s)
tissue processing: suitable
color
APHA: ≤10
transition temp
flash point 12 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
10-30°C
SMILES string
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
HARLECO® Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols
Part of the QSM Histology stain line. Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols.
Analysis Note
Expiration date18 months from mfg dateAssay (Ethanol)89.0-92.0%Assay (Isopropyl alcohol)4.0-6.0%Assay (Methanol)3.5-5.5%Color (APHA)10APHA maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardResidue after evaporation0.001% maxWater (H2O)0.075% max
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
65347-8504061839405622