Vai a
648463
Triton X-100 Solution
10% in H₂O, PROTEIN GRADE®
Sinonimo/i:
t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
50 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 254.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
Numero CAS:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161902
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2315025
CHF 254.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Triton X-100, Non-ionic detergent useful for isolation of membrane proteins.
description
Merck USA index - 14, 6761
Quality Segment
form
liquid
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
aggregation number
100-155
impurities
<200 μM Aldehyde, <200 μM peroxide
color
clear
conductivity
<50 μmho
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
transition temp
cloud point 65 °C, pour point ~7 °C
solubility
water: soluble
HLB
13.5
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Non-ionic detergent useful for isolation of membrane proteins.
Biochem/physiol Actions
Tensioattivo non ionico di uso comune adoperato per il recupero dei componenti di membrana in condizioni delicate non denaturanti.
Packaging
Packaged under inert gas
Other Notes
Ashani, Y. and Catravas, G.N. 1980. Anal. Biochem. 109, 55.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROTEIN GRADE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Disclaimer
Toxicity: Harmful (C)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
6484669410-OPT8787
Triton&#8482; X-100 Molecular Biology
Sigma-Aldrich
T8787
Triton X-100
form
liquid
form
liquid
form
viscous liquid
form
liquid
aggregation number
100-155
aggregation number
100-155
aggregation number
100-155
aggregation number
100-155
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
HLB
13.5
HLB
13.5
HLB
13.5
HLB
13.5
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triton X-100
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
Lena Feige et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 11, 761074-761074 (2021-11-23)
Rabies virus (RABV), the causative agent for rabies disease is still presenting a major public health concern causing approximately 60,000 deaths annually. This neurotropic virus (genus Lyssavirus, family Rhabdoviridae) induces an acute and almost always fatal form of encephalomyelitis in
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
648463-50ML04055977262407
Questions
  1. What is the shelf life of 648463 once the ampule is open?
    1 answer
    1. Upon opening the ampule and removing Triton X from the vial, it is assumed that air will enter the vial, displacing the inert gas (typically either argon or nitrogen). However, there is no way to determine which inert gas is used on a lot-to-lot basis. Argon, being heavier than air, will be displaced by air more slowly than nitrogen. Nevertheless, there have been no studies conducted to document how much argon remains in the ampule after the vial is opened. As the ampule cannot be resealed once broken, it is best assumed that the Triton X needs to be transferred to smaller, more appropriate size containers that minimize air space above the Triton X.
      Once air enters the vial, aldehydes and peroxides are expected to start forming. This is the distinguishing factor of Protein Grade Triton X from standard grades, which are not packaged under inert gas.
      If the entire 50 ml is not needed for a single use, it is advisable to transfer the unused Triton X to vials that are filled to capacity. Excluding air from the vial should prolong the period of usability for the product.