Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 424.00 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartidescription
Merck USA index - 14, 7521
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
foreign activity
Plasmin, none detected
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Glu-plasminogeno nativo da plasma umano. Il plasminogeno è uno zimogeno glicoproteico a singola catena sintetizzato nel fegato che circola nel plasma a una concentrazione di circa 2,4 µM. La molecola di plasminogeno contiene 790 aminoacidi, 24 ponti disolfuro, nessun sulfidrile libero e 5 regioni di omologia delle sequenze interne, dette kringle, tra Lys77 e Arg560. Queste regioni kringle sono omologhe ai domini kringle in t-PA, u-PA e protrombina. Il Glu-plasminogeno nativo viene rapidamente convertito in Lys77-plasminogeno dall′idrolisi della plasmina al legame peptidico Lys76-Lys77. Il plasminogeno viene convertito in plasmina attraverso la scissione in Arg540-Val561 da parte dell′urochinasi, della streptochinasi o dell′attivatore tissutale del plasminogeno.
Physical form
In 100 mM di NaCl, 50 mM di Tris-HCl, pH 7,5.
Preparation Note
Dopo scongelamento iniziale, frazionare e congelare (-20 °C).
Preparato da plasma risultato negativo per HBsAg e per gli anticorpi anti HIV e HCV a test certificati.
Analysis Note
Singola banda con SDS-PAGE
Other Notes
Collen, D. 1986. In Blood Coagulation (Zwaal, R.E.A., and Hemker, H.C. eds.) Elsevier, N.Y. p. 243.
Barlow, G.H., et al. 1984. Biochemistry23, 2384.
Wohl, R.C., et al. 1982. Thromb. Res.27, 523.
Castellino, F.J., et al. 1981. Methods Enzymol.80, 365.
Robbins, K.C. 1976. Methods Enzymol.45, 257.
Barlow, G.H., et al. 1984. Biochemistry23, 2384.
Wohl, R.C., et al. 1982. Thromb. Res.27, 523.
Castellino, F.J., et al. 1981. Methods Enzymol.80, 365.
Robbins, K.C. 1976. Methods Enzymol.45, 257.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Tossicità: Irritante (B)
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form lyophilized | form solid | form lyophilized |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze |
| storage temp. −70°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 528180-1MG | 04055977196450 |