Vai a
4512
CellPrime r Insulin recombinant human insulin, 1 g
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 463.00
10 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 4’620.00
50 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 23’100.00
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 46’200.00
1 kg
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
32160801
UNSPSC Code:
12352200
CHF 463.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
white
Quality Level
type
for cell culture
form
powder or crystals
shelf life
48 mo. (at -20 °C.)
loss
<10% loss on drying (w/w)
General description
CellPrime® r Insulin is a non-animal origin, recombinant supplement that provides excellent quality, performance and lot-to-lot consistency. Used in the production of mAbs, viral vaccines and a wide spectrum of other recombinant biomolecules, CellPrime® r Insulin is produced by microbial expression as a recombinant human insulin precursor in E.coli (K12). It is followed by enzymatic cleavage and subsequent purification steps, yielding a crystalline powder product.
Preparation Note
Shipping and storage at -20°C
Legal Information
CellPrime is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
For cell culture supplement use only. For further manufacturing use only. Not for human or therapeutic use.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
4512-1K04053252932519
4512-10004053252932564
4512-5004053252932557
HLTUD152404061836092627
HLMIR152404061836753108