Vai a
4440-M
D-Mannose
Sinonimo/i:
D-Mannose, D-Mannopyranose
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Chiedi
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
MDL number:
Chiedi
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
Merck USA index - 14, 5747
Quality Segment
assay
≥98% (GC, HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 2.5 mg/mL
storage temp.
10-30°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
6357963580M6020
D-Mannose
Millipore
4440-M
D-Mannose
D-(+)-Mannose BioUltra, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Sigma-Aldrich
63579
D-(+)-Mannose
D-(+)-Mannose suitable for microbiology, ≥99%
Millipore
63580
D-(+)-Mannose
D-(+)-Mannose powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
M6020
D-(+)-Mannose
assay
≥98% (GC, HPLC)
assay
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥99%, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥99%
solubility
water: 2.5 mg/mL
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
10-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white
color
white
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
4440-100GM04055977205398