Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 98.70 |
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 430.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](CC(=O)O)C=O)[C@@H](C)C(=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)Cc1ccc(cc1)O)C(C)C
InChI
1S/C23H32N4O8/c1-12(2)20(23(35)27-21(33)13(3)24-16(11-28)10-19(31)32)26-22(34)18(25-14(4)29)9-15-5-7-17(30)8-6-15/h5-8,11-13,16,18,20,24,30H,9-10H2,1-4H3,(H,25,29)(H,26,34)(H,31,32)(H,27,33,35)/t13-,16-,18-,20-/m0/s1
InChI key
KQCBPHUOVBKBPQ-SJVNDZIOSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
caspase-1, human recombinant
Preparation Note
Other Notes
Hilbi, H., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 32895.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Los, M., et al. 1995. Nature375, 81.
Walker, N.P.C., et al. 1994. Cell78, 343.
Wilson, K.P., et al. 1994. Nature370, 270.
Thornberry, N.A., et al. 1992. Nature356, 768.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form solid | form solid | form lyophilized solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, water: soluble | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility water: 1 mg/mL |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c