Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Form:
liquid
Solubility:
water: soluble
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
ATP 10 mM,
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
solubility
water: soluble
shipped in
wet ice
General description
L′adenosina trifosfato (ATP) si compone di una base, l′adenina, legata ad una molecola di ribosio, uno zucchero, e tre gruppi fosfato.
Application
L′ATP 10 mM è stato usato nel saggio dell′attività della chinasi 5 dipendente da ciclina (CDK5) e della calpaina per determinare l′attività della CDK5 in tessuti cerebrali.[1]
Biochem/physiol Actions
L′adenosina trifosfato (ATP) è la più importante riserva energetica delle cellule, coinvolta in moltissimi processi cellulari. Dispone di un elevato potenziale di trasferimento di gruppi fosfato, utile nella contrazione muscolare, nel trasporto di membrana, nella sintesi e nella degradazione di molecole biologiche. L′ATP agisce come molecola segnalatrice intracellulare/extracellulare in processi cellulari come la motilità cellulare, la secrezione di insulina, la neurotrasmissione e lo sviluppo degli organi.[2]
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| form liquid | form liquid | form solution | form solution |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ATP 10 mM
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Phosphorus Compounds of Natural Origin: Prebiotic, Stereochemistry, Application
Kolodiazhnyi OI
Symmetry, 13(5), 889-889 (2021)
Hiromi Imamura et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(37), 15651-15656 (2009-09-02)
Adenosine 5'-triphosphate (ATP) is the major energy currency of cells and is involved in many cellular processes. However, there is no method for real-time monitoring of ATP levels inside individual living cells. To visualize ATP levels, we generated a series
Qing-Zhang Tuo et al.
Cell death & disease, 9(9), 870-870 (2018-08-31)
CDK5 activation promotes ischemic neuronal death in stroke, with the recognized activation mechanism being calpain-dependent p35 cleavage to p25. Here we reported that CDK5-Tyr15 phosphorylation by zinc induced CDK5 activation in brain ischemic injury. CDK5 activation and CDK5-Tyr15 phosphorylation were
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 20-306 | 04053252677151 |