Vai a
20-176
100X GTPγS, 10mM
Sinonimo/i:
GTP gamma S
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
affinity binding assay: suitable (G-protein)
shipped in
dry ice
General description
La guanosina-5′-O-(3-tio)trifosfato (GTPγS) è un analogo della GTP lentamente idrolizzabile enon idrolizzabile. Agisce come nucleotide attivatore delle proteine G. La GTPγS è in grado distimolare l′attività dei recettori accoppiati a proteine G (GPCR).
Application
Categoria di ricerca
Tutte
GTP gamma S da usare come controllo di caricamento positivo nel kit del saggio di attivazione.
Physical form
acqua sterile
Preparation Note
1 anno a -20°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Human liver microsomal N-hydroxylation of dapsone by cytochrome P-4503A4.
C M Fleming,R A Branch,G R Wilkinson,F P Guengerich
Molecular Pharmacology null
Aldose reductase induction: a novel response to oxidative stress of smooth muscle cells.
S E Spycher,S Tabataba-Vakili,V B O'Donnell,L Palomba,A Azzi
Faseb Journal null
Retinol-binding protein: a major secretory product of the pig conceptus.
J P Harney,M A Mirando,L C Smith,F W Bazer
Biology of reproduction null
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
20-17604053252366857
71392-5L04061837634642
71392-1L04061832844800
C9985-1EA04061826744284
655204-100ML07790788052171
Z744800-1EAPW04065272807128
Z744799-1EAPW04065272807104
101645100004022536023410
109437100004022536114323
107827100004022536096988
109437400004027269143596
109436100004022536114309
109432100004022536114224
109433100004022536114231
109438100004022536114347
109435100004022536114279
109461400004027269029852
109462100004022536114675
109460400004027269299958