Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiApplication
For use in Chromatin Immunoprecipitation assays.
Research Category
All
All
Physical form
5M NaCl
Preparation Note
1 year at 4°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Mutual interaction and reciprocal down-regulation between c-met and insulin receptor substrate-1.
Tiziana DeAngelis,Andrea Morrione,Renato Baserga
Journal of Cellular Physiology null
Insulin receptor substrate-1 regulates the transformed phenotype of BT-20 human mammary cancer cells.
Ozlem Dalmizrak,An Wu,Jia Chen,Hongzhi Sun,Fransiscus E Utama,Diana Zambelli,Thai H Tran et al.
Cancer Research null