Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(NH4)6Mo7O24 · 4 H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
1235.86
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Grade:
Laboratory Reagent
Form:
solid
Solubility:
water: soluble 206.5 g/L at at 20 °C
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
Laboratory Reagent
Quality Level
product line
EMPLURA®
form
solid
mp
400 °C (752 °F)
solubility
water: soluble 206.5 g/L at at 20 °C
density
2.498 g/cm3
storage temp.
room temp
SMILES string
[Mo].[N+H4].[O-2].O
InChI
1S/Mo.H3N.H2O.O/h;1H3;1H2;/q;;;-2/p+1
InChI key
XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
Packaging
1.93602.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
1.93602.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
1.93602.1021: 1 kg, Minimum order quantity: 12
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonio eptamolibdato tetraidrato
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c