Vai a
19-141
H-89, dicloridrato
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
solid
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
shipped in
wet ice
Application
Inibitore potente e selettivo della PKA
Biochem/physiol Actions
Tipo di inibitore: chinasi
Physical form
polvere liofilizzata
Preparation Note
2 anni a -20 °C in una camera di essiccazione.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CDS003872CDS003876371963-M
form
solid
form
solid
form
solid
form
film (crystalline)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
F J Johannes et al.
European journal of biochemistry, 227(1-2), 303-307 (1995-01-15)
In order to investigate regulatory mechanisms and to identify potential substrates of a novel member of the protein kinase C (PKC) family, PKC mu, specific antibodies have been raised against unique amino- and carboxy-terminal regions. PKC mu kinase activity was
T Chijiwa et al.
The Journal of biological chemistry, 265(9), 5267-5272 (1990-03-25)
A newly synthesized isoquinolinesulfonamide, H-89 (N-[2-(p-bromocinnamylamino)ethyl]-5-isoquinoline-sulfonamide), was shown to have a potent and selective inhibitory action against cyclic AMP-dependent protein kinase (protein kinase A), with an inhibition constant of 0.048 +/- 0.008 microM. H-89 exhibited weak inhibitory action against other
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
19-14104053252369742