Vai a
17-658
ChIPAb+ acetil-istone H3 (Lys9) purificato- anticorpo per ChIP convalidato e set di primer
from rabbit, purified by using Protein A
Sinonimo/i:
H3K9Ac, Histone H3 (acetyl K9)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.52
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
ChIP, ICC, IP, WB
Citations:
49
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
purified by
using Protein A
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
ChIPAb+, Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
17 kDa
Tutti gli anticorpi ChIPAb+ vengono singolarmente convalidati per confermare la precipitazione della cromatina, ogni lotto, sempre. Il set di anticorpi ChIPAb+ include primer di controllo (ogni lotto testato mediante qPCR) per convalidare biologicamente i tuoi risultati di IP in un contesto locus-specifico. Per permettere ai ricercatori di convalidare i protocolli di ChIP quando usano i nostri anticorpi nel loro specifico contesto cromatinico, si forniscono anche il protocollo della qPCR e le sequenze dei primer. Ogni set include anche un anticorpo di controllo negativo per verificare la specificità della reazione di ChIP.
Il set ChIPAb+ acetil-istone H3 (Lys9) include l′anticorpo anti-acetil-istone H3 (Lys9), un anticorpo di controllo negativo (IgG purificate di coniglio) e i primer per la qPCR che fiancheggiano un sito di legame per il fattore di trascrizione Sp1 nel promotore di p21 (WAF1/CIP1/CDKN1A) umano che amplificano un prodotto di PCR lungo 105 paia di basi. Gli anticorpi anti-acetil-istone H3 (Lys9) e di controllo negativo sono forniti in un formato di reazione "per ChIP" scalabile e si possono usare per convalidare funzionalmente la precipitazione della cromatina associata all′acetil-istone H3 (Lys9).
Immunogen
L′anticorpo purificato anti-acetil-istone H3 (Lys9) è indotto contro un peptide (acetilato in Lys9) corrispondente agli amminoacidi 1-12 dell′istone H3.
Application
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Immunoprecipitazione della cromatina:
la cromatina sonicata preparata da cellule U2OS (equivalenti a 3 X 106 cellule/IP) non trattate o trattate con UV (50 J/m2, 6 ore) è stata immunoprecipitata usando 5 μg di IgG di coniglio normale o l′anticorpo anti-acetil-istone H3 (Lys9) e il kit Magna ChIP A (N° Cat. 17-610). La riuscita dell′immunoprecipitazione dei frammenti di DNA associati all′acetil-istone H3 (Lys9) è stata confermata mediante qPCR utilizzando i primer di controllo per ChIP che fiancheggiano il promotore di p21 (WAF1/CIP1/CDKN1A) umano (vedere le figure). I dati sono presentati come arricchimento in numero di volte dell′input percentuale normalizzato di ciascun campione IP rispetto all′input di cromatina ottenuta da cellule non trattate o trattate.
Per i dettagli sperimentali consultare il protocollo di EZ-Magna A ChIP (N° Cat. 17-408) o di EZ-ChIP (N. Cat. 17-371).
Saggio di Western blotting:
l′estratto acido di proteine ottenute da cellule HeLa normali (corsia 1) e trattate con butirrato di sodio 5 mM per 24 ore (corsia 2) è stato risolto mediante elettroforesi, trasferito su una membrana di PVDF e analizzato con l′anticorpo anti-acetil-istone H3 (Lys9) (1 μg/mL). Le proteine sono state visualizzate mediante un anticorpo secondario di capra anti-coniglio coniugato con HRP e un sistema di rivelazione della chemiluminescenza (vedere le figure).
Questa pratica combinazione di anticorpo ChIPAb+ acetil-istone H3 (Lys9) purificato e convalidato e del set di primer include l′anticorpo & gli specifici primer di controllo per la PCR.
Sottocategoria di ricerca
Biologia della cromatina
Biochem/physiol Actions
Acetil-istone H3 (Lys9)
Packaging
25 saggi/kit, ~5μg/immunoprecipitazione della cromatina
Physical form
Anticorpo anti-acetil-istone H3 (Lys9) (IgG policlonali di coniglio). Una microprovetta contenente 125 μg di anticorpo purificato con proteina A in 125 μL di tampone per la conservazione contenente azoturo di sodio 0,05% e glicerolo 30%.
IgG di coniglio normale. Una microprovetta contenente 125 g di IgG purificate di coniglio in 125 L di tampone per la conservazione contenente azoturo di sodio 0,05%.
Primer per p21 per ChIP. Una microprovetta contenente 75 μL di ciascun primer specifico 5 μM per la regione del promotore di p21 (WAF1/CIP1/CDKN1A) umano.
FOR: GTG GCT CTG ATT GGC TTT CTG
REV: CTG AAA ACA GGC AGC CCA AG
Preparation Note
Stabile per 1 anno a -20°C dalla data di ricevimento.
Analysis Note
Controllo
Inclusi un anticorpo di controllo negativo costituito da IgG purificate di coniglio e primer di controllo specifici per il promotore di p21 (WAF1/CIP1/CDKN1A) umano.
Immunoprecipitazione della cromatina:
la cromatina sonicata preparata da cellule U2OS (equivalenti a 3 X 106 cellule/IP) trattate con UV (50 J/m2, 6 ore) è stata immunoprecipitata usando 5 μg di IgG di coniglio normale o l′anticorpo anti-acetil-istone H3 (Lys9) e il kit Magna ChIP A (N° Cat. 17-610). La riuscita dell′immunoprecipitazione dei frammenti di DNA associati all′acetil-istone H3 (Lys9) è stata confermata mediante qPCR utilizzando i primer di controllo per ChIP che fiancheggiano il promotore di p21 p21(WAF1/CIP1/CDKN1A) umano (vedere le figure).
Per i dettagli sperimentali, consultare il protocollo dei kit EZ-Magna A ChIP (N° Cat. 17-408) o EZ-ChIP (N° Cat. 17- 371).
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
17-60917-68017-681
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
CMA306, monoclonal
clone
CMA307, monoclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, mouse
species reactivity
vertebrates, human
species reactivity
human, vertebrates
technique(s)
ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2