Both plasmids TOPFlash and FOPFlash in the 17-285 kit contain the firefly luciferase.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.51
eCl@ss:
32161000
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
transfection: suitable
NCBI accession no.
application(s)
genomic analysis
shipped in
dry ice
General description
FOPflash: plasmide reporter con T cell factor (TCF), per transfezione, contenente due copie complete e una copia incompleta del sito di legame a TCF (mutato) seguito da tre copie di questo a orientamento inverso a monte del promotore minimo della timidina chinasi (TK) e della open reading frame della luciferasi. Questo plasmide funge da controllo negativo per il plasmide TOPflash che contiene i siti di legame a TCF wild-type.
TOPflash: plasmide reporter con T cell factor (TCF), per transfezione, contenente due set (il secondo dei quali a orientamento inverso) di tre copie ciascuno del sito di legame a TCF (wild-type) a monte del promotore minimo della timidina chinasi e dell′open reading frame della luciferasi. FOPflash contenente siti di legame a TCF mutati è disponibile anche come controllo negativo.
TOPflash: plasmide reporter con T cell factor (TCF), per transfezione, contenente due set (il secondo dei quali a orientamento inverso) di tre copie ciascuno del sito di legame a TCF (wild-type) a monte del promotore minimo della timidina chinasi e dell′open reading frame della luciferasi. FOPflash contenente siti di legame a TCF mutati è disponibile anche come controllo negativo.
La famiglia di geni Wnt codifica per una serie di glicoproteine secrete che sono implicate nella regolazione della crescita cellulare, nella determinazione del destino cellulare, nell'organogenesi e nell'oncogenesi. Come dedotto dall'analisi genetica della trasduzione del segnalazione di wingless (wg) in Drosophila, nelle cellule di mammifero Wnts trasmette il segnale attraverso la famiglia di recettori Frizzled, fino a Dishevelled. Dishevelled regola negativamente l'attività della glicogeno sintasi chinasi-3ß (GSK-3ß). Ciò si traduce nella stabilizzazione e nell'accumulo nel citosol di ß-catenina, un substrato di GSK-3ß, che quando fosforilata da GSK-3ß, è indirizzata alla proteolisi mediata dall'ubiquitina. ßLa ß-catenina trasloca quindi nel nucleo, dove forma complessi con proteine appartenenti alla famiglia dei regolatori della trascrizione Tcf/LEF e attiva la trascrizione dei geni responsivi al Tcf. Il plasmide reporter contenente Tcf, usato insieme a FOPFLASH (N° Cat. 21-169), permette di quantificare la trasduzione del segnale Wnt/Wg nelle cellule transfettate con questi costrutti.
Application
TOPFlash e FOPFlash, set di plasmidi reporter con T cell factor (TCF), per transfezione, per l'uso nei saggi di attività di wnt/b-catenina.
Physical form
FOPflash, N° Cat. 21-169, N° Lotto 30860, 5,5 kb. 5 μg di DNA purificato per affinità eluito e confezionato asetticamente in 50 μL di Tris-HCl 10 mM, pH 8,0, EDTA 1 mM. Soluzione congelata.
TOPflash, N. Cat 21-170, N. lotto 27752, 5,5 kb. 5 μg di DNA purificato per affinità eluito e confezionato asetticamente in 50 μL di Tris-HCl 10 mM, pH 8,0, EDTA 1 mM. Soluzione congelata.
TOPflash, N. Cat 21-170, N. lotto 27752, 5,5 kb. 5 μg di DNA purificato per affinità eluito e confezionato asetticamente in 50 μL di Tris-HCl 10 mM, pH 8,0, EDTA 1 mM. Soluzione congelata.
Preparation Note
Stabile per 2 anni dalla data di spedizione a -20°C. Per massimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Analysis Note
Testato regolarmente mediante analisi della sequenza del DNA per confermare l'identità dei siti di legame per TCF.
Other Notes
FOPflash (con siti di legame a TCF mutato) (N°. Cat.21-169)
TOPflash (plasmide reporter con TCF) (N° Cat. 21-170)
TOPflash (plasmide reporter con TCF) (N° Cat. 21-170)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - |
| technique(s) transfection: suitable | technique(s) transfection: suitable | technique(s) DNA purification: suitable | technique(s) DNA purification: suitable |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - |
| manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) genomic analysis | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Classe di stoccaggio
Contenuto correlato
Yan-Jiun Huang et al.
American journal of cancer research, 10(8), 2337-2354 (2020-09-10)
Patients with advanced-stage colon cancer often exhibit resistance against treatment and distant metastasis, both key contributors to poor prognosis. Emerging evidence indicates that cancer stem cells (CSCs), characterized by the enhanced ability to self-renew, resist therapeutics, and promote metastasis, represents
B Klucky et al.
Oncogene, 26(43), 6356-6360 (2007-04-18)
DNA tumor viruses are capable of driving quiescent cells into the cell cycle. In case of polyomaviridae, two viral proteins, the large and the small (ST) T antigens are responsible for this outcome. ST interacts with the protein phosphatase PP2A
Kazumi Take et al.
Scientific reports, 7(1), 7326-7326 (2017-08-06)
CDK5 Regulatory Subunit-Associated Protein 1-like 1 (CDKAL1) was identified as a susceptibility gene for type 2 diabetes and body mass index in genome-wide association studies. Although it was reported that CDKAL1 is a methylthiotransferase essential for tRNALys(UUU) and faithful translation
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 17-285 | 04053252516030 |
-
Is this kit designed to be used with a particular luciferase assay?
1 answer-