Vai a
1.37013
Idrogenocarbonato di sodio
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Sinonimo/i:
Bicarbonato di sodio
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 56.10
2.5 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 58.40
12 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 154.00
25 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 257.00
3 x 1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 500.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NaHCO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.01
EC Index Number:
205-633-8
UNSPSC Code:
12352302
Beilstein/REAXYS Number:
4153970
MDL number:
CHF 56.10
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in bloccoRichiedi un campione
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
agency
ChP, JP, BP, Ph. Eur., USP
description
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP,JP
product line
EMPROVE® EXPERT
potency
4220 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
mp
270 °C (decomposition)
density
2.22 g/cm3 at 20 °C, 2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
1000 kg/m3
application(s)
parenterals
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
General description
Il nostro portfolio di prodotti di alta qualità SAFC® per il bioprocesso supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto dei requisiti MQ-500 come definiti dal programma M-Clarity.
Programma M-Clarity
In quanto parte del nostro programma EMPROVE®, le nostre materie prime sono accompagnato dai dossier EMPROVE®, che mettono a vostra disposizione un supporto documentale completo e aggiornato che vi aiuterà a superare gli ostacoli normativi, a gestire i rischi e a migliorare i vostri processi produttivi.
La qualità delle soluzioni tampone è fondamentale per il successo dei processi biofarmaceutici, giacché i tamponi sono indispensabili in quasi tutti i passaggi della produzione.
La nostra ampia selezione di sostanze tampone, tutte prodotte secondo processi adeguatamente controllati, è tagliata su misura per le vostre esigenze. Abbiamo prodotti in grado di rispondere a qualunque esigenza produttiva, da quelli di grado non-GMP per le applicazioni a basso rischio, fino ai prodotti conformi alle IPEC-PQG GMP per le applicazioni a più alto rischio.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.06323PHR35911613655
Sodium bicarbonate certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Supelco
PHR3591
Sodium bicarbonate
Sodium bicarbonate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1613655
Sodium bicarbonate
application(s)
parenterals
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur.
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
agency
traceable to USP 1613655
agency
-
density
2.22 g/cm3 at 20 °C, 2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.22 g/cm3 at 20 °C, 2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
300
Quality Level
-
pH
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
8.3 (0.1 molfreshly prepared)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Idrogenocarbonato di sodio
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
137013902904027269068103
137013901204027269077518
137013100004027269364977
137013000104027269365264
137013250004027269068097