Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 500 μg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 379.00 |
Informazioni su questo articolo
biological source
goat
Quality Level
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
ELISA e immunoistochimica:
si suggerisce una diluizione finale di 1:10.000-1:40.000 per le applicazioni di ELISA e 1:500-1:2.000 per quelle di immunoistochimica.
La diluizione ottimale dell′anticorpo per le altre applicazioni dovrà essere determinata dal ricercatore.
Anticorpi secondari & di controllo
Anticorpi secondari contro immunoglobuline intere
Biochem/physiol Actions
Physical form
Reidratazione: aggiungere 500 µL di acqua distillata sterile contenente glicerolo 50% per ottenere una soluzione madre 1 mg/mL.
Preparation Note
Analysis Note
adatto per Western blotting (dot blot) a una diluizione da 1:1.000 a 1:4.000.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity mouse | species reactivity rabbit | species reactivity mouse | species reactivity mouse |
| technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate unconjugated |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Articoli
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.