Vai a
1171
Adenosine 5′-Diphosphate, Monosodium Salt
Sinonimo/i:
Adenosine 5′-Diphosphate, Monosodium Salt, ADP, Na
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N5NaO10P2
Peso molecolare:
449.18
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352208
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Solubility:
water: 50 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
Merck USA index - 14, 154
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Formed by the hydrolysis of ATP in tissue by adenosine triphosphatase. Rapidly converted back to ATP via oxidative phosphorylation in mitochondria. εmax = 15.4 X 103 ± 2% M-1 cm-1 (259 nm, in H2O, pH 7.0)
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1191A2754203800
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
water: 20 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A19202-1G04061825588773
A19202-5G04061831811797
1171-5GM04055977223972
1171-1GM04055977223965
NIST117104061834119739