Vai a
1.15265
Heating bath fluid
for heating baths up to approx. 170°C
Sinonimo/i:
Heating bath fluid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
2.5 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 308.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
41103715
EC Index Number:
500-075-4
NACRES:
NB.51
MDL number:
CHF 308.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
390 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
viscosity
~330 mPa.s(20 °C)
kinematic viscosity
220-280 cSt(23 °C)
transition temp
flash point >251,5 °C (1.013 hPa)
density
1.15 g/cm3 at 23 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O(C(COCCO)COCCO)CCO
InChI
1S/C9H20O6/c10-1-4-13-7-9(15-6-3-12)8-14-5-2-11/h9-12H,1-8H2
InChI key
UCYLROVJSUACAD-UHFFFAOYSA-N
Application
Heating bath fluid (Ethoxylated glycerol) is ideal for all temperature control applications.
Analysis Note
Viscosity (20 °C): ca. 330 mPas
Suitability for heating bath liquid: passes test
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.464881.464701.46805
Heating bath fluid for heating baths up to approx. 170°C
Supelco
1.15265
Heating bath fluid
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
7.1
pH
7.1
pH
6.9-7.3
density
1.15 g/cm3 at 23 °C
density
-
density
-
density
-
autoignition temp.
390 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-25°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
484.7 °F
flash_point_c
251.5 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
115265250004022536159171