Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 50 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 92.70 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
BN
Numero CAS:
Peso molecolare:
24.82
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
233-136-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
5-8 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
2700-3000 °C
density
2.34 g/cm3 at 20 °C
bulk density
120 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
B#N
InChI
1S/BN/c1-2
InChI key
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Application
- Biocompatibility and Biomedical Applications: Explores the biocompatibility of boron nitride nanomaterials and their potential applications in the biomedical field, focusing on drug delivery systems and bioimaging (Merlo et al., 2018).
- Boron Nitride Nanosheets for Polymer Composites: Discusses the incorporation of boron nitride nanosheets into polymer matrices to enhance mechanical strength, thermal stability, and electrical insulation properties of composites (Rasul et al., 2021).
Analysis Note
Identity: passes test
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| density 2.34 g/cm3 at 20 °C | density 2.29 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| mp 2700-3000 °C | mp - | mp - | mp - |
| pH 5-8 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry) | pH - | pH - | pH - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| bulk density 120 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boron nitride
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1120730050 | 04022536139111 |