Vai a
1.10307
Protein Kit, photometric
photometric, 0.5-10 g/L (Protein), Spectroquant®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 145.00
CHF 108.75
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.21
CHF 108.75
Prezzo di listinoCHF 145.00Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in bloccoRichiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Protein Kit, photometric, 0.5-10 g/L (Protein), Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 250 tests
analyte chemical class(es)
proteins
measuring range
0.5-10 g/L (Protein)
technique(s)
photometry: suitable
pH
13.2 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600
detection method
photometric (Biuret Method)
storage temp.
2-8°C
General description
Biuret Method, reagent solution for approx. 250 determinations Proteins form a blue-violet complex in alkaline copper sulfate solution containing tartrate (Biuret reagent). The absorbance of the solution is normally measured at 546 nm. The protein concentration of the sample can be determined by calibrating with a protein standard solution.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
71285-MB3934TP0200
Protein Kit photometric, 0.5-10 g/L (Protein), Spectroquant®
Supelco
1.10307
Protein Kit
Biuret reagent protein detection level 150-1,000 μg/mL
Supelco
B3934
Biuret reagent
detection method
photometric (Biuret Method)
detection method
-
detection method
-
detection method
-
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
measuring range
0.5-10 g/L (Protein)
measuring range
-
measuring range
-
measuring range
-
usage
sufficient for 250 tests
usage
-
usage
-
usage
sufficient for ~50 manual assays
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
110307050004022536123752