Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’990.00 | |
| 10 kg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 7’770.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 1’990.00
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
potency
16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
290 °C (decomposition)
solubility
10 g/L
bulk density
400 kg/m3
application(s)
parenterals
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)CC(N)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
InChI key
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
General description
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) parenterals | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| agency BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur. | agency - | agency traceable to Ph. Eur. T2610000, traceable to USP 1700501 | agency - |
| form solid | form - | form - | form solid |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line - | product line - |
| bulk density 400 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density 400 kg/m3 |
| solubility 10 g/L | solubility - | solubility - | solubility 10 g/L |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Tryptophan
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1083961000 | 04022536104003 |
| 1083969010 | 04022536732701 |