Vai a
1.08297
Xylene (isomeric mixture)
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Mixed Xylenes Solvent
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
2.5 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 249.00
4 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 399.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12191501
Grade:
ACS reagent
Bp:
136-145 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
8 hPa ( 20 °C)
CHF 249.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Packaging: Glass bottle
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
8 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
dilution
(for analytical testing)
kinematic viscosity
<0.9 cSt(20 °C)
bp
136-145 °C/1013 hPa
mp
-25 °C
transition temp
flash point 24 °C
solubility
0.175 g/L
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
General description
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Application
Xylene (isomeric mixture) can be used:
  • as a solvent in various analytical techniques, including chromatography and spectroscopy.
  • in the analysis of environmental samples to detect and quantify xylene and its isomers in air, water, and soil.
  • as a solvent for the extraction of organic compounds from complex matrices.
Other Notes
Discover EMSURE - to be more than sure!
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.019481.086331.00573
Bromine for analysis EMSURE&#174; ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.01948
Bromine
Xylenes
Supelco
1.08633
Xylenes
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
solubility
0.175 g/L
solubility
35 g/L
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
-25 °C
mp
-7.3 °C
mp
-47 °C
mp
~40 °C (lit.)
bp
136-145 °C/1013 hPa
bp
58.8 °C/1013 hPa
bp
-
bp
158 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
75.2 °F
flash_point_c
24 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
108297250004027269971342
108297400004027269971359