Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.59
UNSPSC Code:
41116105
EC Index Number:
231-106-7
NACRES:
NA.21
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartivapor pressure
0.0017 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
bp
357 °C/1013 hPa
mp
-39 °C
solubility
0.06 mg/L
density
13.55 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Hg]
InChI
1S/Hg
InChI key
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
General description
99.9999 Suprapur®
Application
Mercury 99.9999 Suprapur®. CAS 7439-97-6, pH (H₂O) neutral.
Analysis Note
Purity (metallic)≥ 99.9999 %Al (Aluminium)≤ 0.010 ppmBa (Barium)≤ 0.005 ppmBe (Beryllium)≤ 0.005 ppmBi (Bismuth)≤ 0.005 ppmCa (Calcium)≤ 0.050 ppmCd (Cadmium)≤ 0.005 ppmCo (Cobalt)≤ 0.005 ppmCr (Chromium)≤ 0.005 ppmCu (Copper)≤ 0.005 ppmFe (Iron)≤ 0.050 ppmIn (Indium)≤ 0.005 ppmK (Potassium)≤ 0.10 ppmLi (Lithium)≤ 0.005 ppmMg (Magnesium)≤ 0.005 ppmMn (Manganese)≤ 0.005 ppmMo (Molybdenum)≤ 0.005 ppmNa (Sodium)≤ 0.05 ppmNi (Nickel)≤ 0.010 ppmPb (Lead)≤ 0.005 ppmSn (Tin)≤ 0.005 ppmSr (Strontium)≤ 0.005 ppmTi (Titanium)≤ 0.005 ppmTl (Thallium)≤ 0.005 ppmV (Vanadium)≤ 0.005 ppmZn (Zinc)≤ 0.005 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mercury
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1044040250 | 04022536051284 |
| 1044041000 | 04022536051291 |