Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 0.5 kg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 480.00 | |
| 1 kg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 765.00 | |
| 1.5 kg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’070.00 | |
| 10 kg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 5’840.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 480.00
Quality Level
agency
ChP, JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
7.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
282 °C (dec.) (lit.)
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI key
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
General description
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) advanced drug delivery | application(s) cell analysis |
| technique(s) API processing | cocrystal formation: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| agency ChP, Ph. Eur., JP, USP | agency - | agency meets EP testing specifications, meets USP testing specifications | agency - |
| form solid | form crystalline powder | form powder | form powder |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line - | product line ReagentPlus® |
| mp 282 °C (dec.) (lit.) | mp 282 °C (dec.) (lit.) | mp 282 °C (dec.) (lit.) | mp 282 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Istidina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Contenuto correlato
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1043150100 | 04065267115689 |
| 1043521000 | 04022536906829 |
| 1043520001 | 04027269365486 |
| 1043520500 | 04027269365042 |
| 1043529010 | 04022536906836 |