Vai a
1.04201
Glicina
GR for analysis
Sinonimo/i:
Acido aminoacetico, Acido aminoetanoico, Glicocolla
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 50.80
250 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 70.20
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 204.00
CHF 173.40
5 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 701.00
25 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2’450.00
CHF 1’837.50
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH2CH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
75.07
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-272-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635782
eCl@ss:
32160406
Assay:
≥99.7% (perchloric acid titration)
Technique(s):
inhibition assay: suitable
Vapor pressure:
0.0000171 Pa ( 25 °C)
CHF 50.80
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
0.0000171 Pa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥99.7% (perchloric acid titration)
form
solid
potency
7930 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
inhibition assay: suitable
pH
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60, 2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
soluble 250 g/L
density
1.161 g/cm3 at 20 °C
bulk density
920 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Gut microbiota-bile acid crosstalk and metabolic fatty liver in spotted seabass (Lateolabrax maculatus): The role of a cholesterol, taurine and glycine supplement.: This study investigates the use of glycine in dietary supplements to modulate gut microbiota and bile acid metabolism, which significantly impacts liver health and fat metabolism in marine species, providing insights into nutritional strategies for aquaculture (Song et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Neurotrasmettitore inibitore nella colonna vertebrale, regolatore allosterico di recettori NMDA.
Analysis Note
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.7 %
Identity (IR-spectrum): passes test
pH (50 g/l CO₂-free water): 5.9 - 6.3
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.0025 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0001 %
Pb (Lead): ≤ 0.0001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.02 %
Foreign amino acids: ≤ 0.1 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
In water insoluble matter: ≤ 0.003 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.05 %
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
4810-OP941191.03669
Glycine GR for analysis
Millipore
1.04201
Glycine
Glycine OmniPur® Grade, >= 98.5%, molecular biology grade
Millipore
4810-OP
Glycine
Glycine analytical standard, for nitrogen determination according to Kjeldahl method
Supelco
94119
Glycine
Glycine granulated, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.03669
Glycine
assay
≥99.7% (perchloric acid titration)
assay
-
assay
≥99.0%
assay
99.0-101.0% (calculated on dried substance, perchloric acid titration)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
500
technique(s)
inhibition assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, titration: suitable
technique(s)
inhibition assay: suitable
solubility
soluble 250 g/L
solubility
-
solubility
1 M HCl: 75 mg/L, clear, colorless (2.252g in 30mL)
solubility
-
form
solid
form
crystalline powder
form
-
form
granular
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glicina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Contenuto correlato
Culture Media for compendial methods
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
W267201-5KG-K04061837806940
W267201-1KG-K04061837806933
W267201-SAMPLE-K04061834404651
W267201-100G-K04061837806926
M19600-10G04061836690373
104201010004022536048369
104201500004022536048406
104201902504022536048413
104201100004022536048383
104201025004022536048376
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf