Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 10 units | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 66.90 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
material
plastic cap, plastic slide, plastic tube
product line
Envirocheck™
manufacturer/tradename
Envirocheck™
technique(s)
cell counting: suitable (total viable count)
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
storage temp.
2-8°C
suitability
bacteria (total viable count)
General description
Application
Analysis Note
pH/primo lato (25 °C): 6,7 - 7,3
pH/secondo lato (25 °C): 6,7 - 7,3
Crescita/primo lato
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
buona
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): discreta/buona
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): assente/scarsa
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): buona
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): buona
- Aspergillus brasiliensis (precedentemente A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): buona
Crescita/secondo lato
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
buona
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): buona
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): buona
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): buona
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): buona
- Aspergillus brasiliensis (precedentemente A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): buona
Incubazione: 48 ore; 35 °C; aerobico; Aspergillus fino a 72 ore.
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| suitability bacteria (total viable count) | suitability enterobacteriaceae | suitability bacteria (microbial load - before and after disinfection) | suitability Escherichia coli (total count), coliforms |
| technique(s) cell counting: suitable (total viable count) | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| manufacturer/tradename Envirocheck™ | manufacturer/tradename Envirocheck™ | manufacturer/tradename Envirocheck™ | manufacturer/tradename Envirocheck™ |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Contenuto correlato
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Nel food and beverage, il controllo delle procedure di disinfezione HACCP è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei prodotti e per soddisfare la conformità normativa. Disponiamo di un’ampia selezione di prodotti utilizzati nei processi per il controllo delle procedure di disinfezione e la sorveglianza igienica nel food and beverage.
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1021490001 | 04022536665757 |