Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 kg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 681.00 |
5 kg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’460.00 |
10 kg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 2’610.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 681.00
Quality Segment
agency
ChP, Ph. Eur.
description
EMPROVE® EXPERT Ph Eur
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
pH
4.0-5.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
215-217 °C (decomposes)
solubility
22 g/L
bulk density
530 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3][C@@H](CC(=O)N)C(=O)[O-].O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
InChI key
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
General description
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| agency ChP, Ph. Eur. | agency - | agency - | agency - |
| form solid | form - | form powder | form powder |
| bulk density 530 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
| solubility 22 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line - | product line EMPROVE® EVOLVE |
| description EMPROVE® EXPERT Ph Eur | description - | description - | description - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..