Vai a
1.01306
Naphthol green B (C.I. 10020)
pH indicator
Sinonimo/i:
Naphthol green B (C.I. 10020), Green acid 1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 61.60
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H15FeN3Na3O15S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
878.46
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
243-010-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
CHF 61.60
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Naphthol green B (C.I. 10020), indicator
Quality Segment
form
solid
loss
≤10% loss on drying, 105°C
pH
9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
160 g/L
bulk density
620 kg/m3
λmax
710-720 nm in water
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Fe](Oc5c(c6c(cc(cc6)[S](=O)(=O)[O-])cc5)N=O)(Oc3c(c4c(cc(cc4)[S](=O)(=O)[O-])cc3)N=O)Oc1c(c2c(cc(cc2)[S](=O)(=O)[O-])cc1)N=O.[Na+].[Na+].[Na+]
InChI
1S/3C10H7NO5S.Fe.3Na/c3*12-9-4-1-6-5-7(17(14,15)16)2-3-8(6)10(9)11-13;;;;/h3*1-5,12H,(H,14,15,16);;;;/q;;;+3;3*+1/p-6
InChI key
JMXROTHPANUTOJ-UHFFFAOYSA-H
Analysis Note
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (water): 710 - 720 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.05g/l; water; calc. on dried substance): ≥ 100
Loss on Drying (105°C): ≤ 10 %
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
705500673778364
Green S analytical standard
Supelco
06737
Green S
Brilliant Green analytical standard
Supelco
78364
Brilliant Green
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
bulk density
620 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
form
solid
form
powder
form
-
form
-
pH
9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
160 g/L
solubility
methanol: 0.01 g/10 mL
solubility
-
solubility
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
101306002504022536866741