Vai a
1.01253
Amido
soluble extra pure
Sinonimo/i:
Amido
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’300.00
25 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 26’030.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(C6H10O5)n
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352201
EC Index Number:
232-686-4
MDL number:
CHF 1’300.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
pH
6.0-7.5 (25 °C, 20 g/L in H2O)
solubility
50 g/L
bulk density
300 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12-/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
General description
Disponiamo di un′ampia gamma di materie prime critiche di alta qualità nonché della documentazione e dell′esperienza tecnica necessarie per assistere i nostri clienti nel processo di adeguamento ai più severi requisiti normativi. Il nostro portfolio di prodotti di alta qualità SAFC® supera l′esame delle più rigorose procedure di controllo della qualità.
Application
L′amido solubile extra puro è idoneo per l′uso nei processi farmaceutici.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
33615S1300000S9765
Starch soluble extra pure
SAFC
1.01253
Starch
Starch puriss. p.a., from potato, reag. ISO, reag. Ph. Eur., soluble
Sigma-Aldrich
33615
Starch
Starch, BRP European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S1300000
Starch, BRP
Starch, soluble ACS reagent
Sigma-Aldrich
S9765
Starch, soluble
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
bulk density
300 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
solubility
50 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: passes test
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
pH
6.0-7.5 (25 °C, 20 g/L in H2O)
pH
6.0-7.5
pH
-
pH
5.0-7.0 (25 °C, 2% in solution)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amido
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
101253100004022536018669
101253902504022536018676