Vai a
1.00892
Saccarosio
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
Sinonimo/i:
αα-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, αα-D-glucopiranosil β-D-fruttofuranoside, ββ-D-fruttofuranosil-α-D-glucopiranoside, D(+)-saccarosio, Zucchero
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.30
EC Index Number:
200-334-9
UNSPSC Code:
12352201
Beilstein/REAXYS Number:
90825
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
185-187 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
General description
Le sostanze chimiche rivestono un ruolo importante nella stabilizzazione di un farmaco biologico nell′ambito del processo di produzione e formulazione dello stesso, ad esempio prevenendo il fenomeno dell′aggregazione. Disponiamo di un′ampia gamma di agenti stabilizzanti, tamponi e sali, per raggiungere ottimi risultati nella purificazione e nella formulazione delle vostre biomolecole.
® Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle linee guida di cGMP vigenti.
Application
Il saccarosio è usato diffusamente come agente stabilizzante/volumizzante per la formazione di biomolecole. È disponibile anche in un grado con un basso tasso di impurezze nanoparticellari (art. n. 103789).
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S1600000BP818PHR1001
Saccarosio EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
SAFC
1.00892
Saccarosio
Saccarosio European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S1600000
Saccarosio
Saccarosio British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP818
Saccarosio
Saccarosio Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1001
Saccarosio
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
BP, JP, Ph. Eur., ChP, NF
agency
-
agency
-
agency
USP 1623637, traceable to Ph. Eur. S1600000
form
solid
form
-
form
crystalline
form
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
product line
-
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
mp
185-187 °C (lit.)
mp
185-187 °C (lit.)
mp
185-187 °C (lit.)
mp
185-187 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Saccarosio
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..