Vai a
1.00809
Fluoride Cell Test, photometric
photometric, 0.10-1.80 mg/L (F-), Spectroquant®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 tests
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 134.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 134.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in bloccoRichiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Determinazione dei fluoruri in celletta, photometric, 0.10-1.80 mg/L (F-), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
fluoride
measuring range
0.025-0.500 mg/L (F-), 0.10-1.80 mg/L (F-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Alizarin complexone)
storage temp.
15-25°C
General description
Metodo: fotometrico, 0,10 - 1,80 mg/l F⁻, Spectroquant®
This test del fluoruro Spectroquant® assicura una determinazione quantitativa accurata degli ioni fluoruro in diversi tipi di acqua. Gli ioni fluoruro sono diffusi in parecchi minerali della crosta terrestre, ma nelle acque in natura sono presenti soltanto in tracce. In una soluzione tamponata leggermente acida, gli ioni fluoruro reagiscono con alizarina complexone e lantanio (III), formando un complesso violetto che può essere determinato fotometricamente.
Il metodo è analogo ai metodi EPA 340.3 e APHA 4500-F- E.
Tutti i nostri kit di reagenti e i kit per analisi in cuvetta sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
I kit Spectroquant® in cuvetta includono cuvette circolari da 16 mm preriempite e tutti i reagenti necessari per eseguire l′analisi secondo la procedura descritta nell′opuscolo di istruzioni allegato.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.172431.145981.00822
Fluoride Cell Test photometric, 0.10-2.50 mg/L (F-), Spectroquant®
Supelco
1.17243
Fluoride Cell Test
Fluoride Test photometric, 0.10-20.0 mg/L (F), Spectroquant®
Supelco
1.14598
Fluoride Test
Fluoride Test photometric, 0.02-2.00 mg/L (F), Spectroquant®
Supelco
1.00822
Fluoride Test
detection method
photometric (Alizarin complexone)
detection method
photometric (SPADNS method (As free))
detection method
photometric (Alizarin complexone)
detection method
photometric (SPADNS method)
specific analyte(s)
fluoride
specific analyte(s)
fluoride
specific analyte(s)
fluoride
specific analyte(s)
fluoride
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
0.025-0.500 mg/L (F-), 0.10-1.80 mg/L (F-)
measuring range
0.10-2.50 mg/L (F-)
measuring range
0.10-20.0 mg/L (F)
measuring range
0.02-2.00 mg/L (F)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
usage
sufficient for 25 tests
usage
sufficient for 25 tests
usage
sufficient for 100 tests, sufficient for 250 tests (depending on package size)
usage
sufficient for 250 tests
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2