Vai a
1.00802
Acido L(+)-tartarico
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF, E 334
Sinonimo/i:
Acido L(+)-tartarico, Acido 2,3-diidrossi-butandioico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 360.00
25 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’140.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.09
UNSPSC Code:
12352106
E Number:
E334
EC Index Number:
201-766-0
MDL number:
CHF 360.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
vapor pressure
<5 Pa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
99.7-100.5% dry basis (acidimetric)
form
coarse powder, crystalline
autoignition temp.
425 °C
pH
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
168-170 °C
transition temp
flash point 210 °C
solubility
water: 1390 g/L at 20 °C
density
1.76 g/cm3 at 20 °C
cation traces
As: ≤0.0001%, Ca: ≤0.0200%, Ca:, passes test, Hg: ≤0.0001%, Pb: ≤0.0002%, heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
General description
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma EMPROVE® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Application
Tartaric acid is a commonly used ingredient in both food and pharmaceutics. In pharmaceutical applications, tartaric acid has been used primarily as a pH modifier, and in the production of effervescent formulations.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.008034144727506
Acido L(+)-tartarico crystalline, EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF, E 334
SAFC
1.00802
Acido L(+)-tartarico
L(+)-Tartaric acid powder, EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF, E 334
SAFC
1.00803
L(+)-Tartaric acid
L-(+)-Tartaric acid certified reference material, TraceCERT&#174;, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
41447
L-(+)-Tartaric acid
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
BP, JP, Ph. Eur., ChP, NF
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
agency
-
agency
-
form
coarse powder, crystalline
form
powder
form
-
form
powder
assay
99.7-100.5% dry basis (acidimetric)
assay
99.7-100.5% dry basis (acidimetric)
assay
-
assay
99.7-100.5% (calc. to the dried substance)
solubility
water: 1390 g/L at 20 °C
solubility
1390 g/L
solubility
-
solubility
water: soluble 150 g/L at 20 °C
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido L(+)-tartarico
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..