Vai a
1.00656
Silicic acid
precipitated extra pure heavy
Sinonimo/i:
Silicic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 303.00
CHF 227.25
20 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 5’580.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
O2Si · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.08 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352308
EC Index Number:
231-545-4
NACRES:
NB.21
Assay:
≥99% SiO2 basis (calculated on ignited on substance, gravimetric)
Form:
solid
CHF 227.25
Prezzo di listinoCHF 303.00Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
assay
≥99% SiO2 basis (calculated on ignited on substance, gravimetric)
form
solid
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
impurities
≤1% With hydrofluoric acid non volatile matter (as sulfate, ignited basis)
loss
10-20% loss on ignition, 1000 °C
mp
1710 °C
solubility
water: insoluble at 20 °C
density
2-6 g/cm3 at 20 °C
bulk density
60‑600 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%
cation traces
Fe: ≤0.03%, heavy metals (as Pb): ≤0.005%
application(s)
sample preparation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity: passes test
Assay (gravimetric, SiO₂, calc. on ignited substance): ≥ 99 %
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.03 %
With hydrofluoric acid non volatile matter (as sulfate, ignited basis): ≤ 1 %
Loss on ignition (1000 °C): 10 - 20 %
Particle size (< 0.1 mm): about 99 %
Bulk density: 20 - 60 g/100 ml
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.00657777242904392
Silicic acid precipitated extra pure heavy
Supelco
1.00656
Silicic acid
Silicic acid precipitated extra pure light
Supelco
1.00657
Silicic acid
Silica monodisperse, non-porous, 200 nm
Sigma-Aldrich
904392
Silica
assay
≥99% SiO2 basis (calculated on ignited on substance, gravimetric)
assay
99-100.5% SiO2 basis (calculated on ignited substance, gravimetric)
assay
99% trace metals basis
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
solubility
water: insoluble at 20 °C
solubility
water: insoluble at 20 °C
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
1710 °C
mp
1710 °C
mp
>1600 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
100656902004022536008721
100656100004022536724430