Vai a
1.00540
di-Phosphorus pentoxide
extra pure
Sinonimo/i:
di-Phosphorus pentoxide, Phosphoric anhydride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 232.00
25 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 3’120.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
O5P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.94
MDL number:
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-236-1
NACRES:
NB.21
CHF 232.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (acidimetric)
form
solid
impurities
≤0.02% Reducing matter (as P2O3), ≤0.02% reductants (as P2O3)
pH
1 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
420 °C (closed capillary tube)
solubility
850 g/L (Risk of violent reaction.)
density
2.28 g/cm3 at 20-25 °C
bulk density
700 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): 50 ppm
cation traces
heavy metals (as Pb): <0.01%
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[P]21(=O)O[P]3(=O)O[P](=O)(O2)O[P](=O)(O1)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
InChI key
DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis of new azo compounds based on N-(4-hydroxypheneyl)maleimide and N-(4-methylpheneyl)maleimide.: This study presents the synthesis of novel azo compounds utilizing di-Phosphorus pentoxide, demonstrating its utility in facilitating complex reactions in organic synthesis, particularly in forming N-substituted maleimide derivatives crucial in analytical chemistry for detecting molecular interactions (Mohammed IA et al., 2010).
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 97 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.01 %
Reducing matter (as P₂O₃): ≤ 0.02 %
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.0057043141979609
Phosphorus pentoxide &#8805;99.99% trace metals basis
Supelco
431419
Phosphorus pentoxide
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 384 °C), 10 mmHg ( 238 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 384 °C), 10 mmHg ( 238 °C)
pH
1 (20 °C, 5 g/L in H2O)
pH
1 (20 °C, 5 g/L in H2O)
pH
-
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L)
bulk density
700 kg/m3
bulk density
700 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
850 g/L (Risk of violent reaction.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under di-Phosphorus pentoxide
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
100540902504022536725130
100540100004022536007540