Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 L | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 638.00 |
Informazioni su questo articolo
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
form
liquid
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Al (alluminio): ≤ 1,0 ppb
As (arsenico): ≤ 1,0 ppb
Au (oro): ≤ 1,0 ppb
B (Boro): ≤ 1,0 ppb
Ba (bario): ≤ 1,0 ppb
Be (berillio): ≤ 1,0 ppb
Bi (bismuto): ≤ 1,0 ppb
Ca (calcio): ≤ 1,0 ppb
Cd (cadmio): ≤ 1,0 ppb
Co (cobalto): ≤ 1,0 ppb
Cr (cromo): ≤ 1,0 ppb
Cu (rame): ≤ 1,0 ppb
Fe (ferro): ≤ 1,0 ppb
Ga (gallio): ≤ 1,0 ppb
Ge (germanio): ≤ 1,0 ppb
Hg (mercurio): ≤ 1,0 ppb
In (indio): ≤ 1,0 ppb
K (potassio): ≤ 1,0 ppb
Li (litio): ≤ 1,0 ppb
Mg (magnesio): ≤ 1,0 ppb
Mn (manganese): ≤ 1,0 ppb
Mo (molibdeno): ≤ 1,0 ppb
Na (sodio): ≤ 1,0 ppb
Ni (nichel): ≤ 1,0 ppb
Pb (piombo): ≤ 1,0 ppb
Pd (palladio): ≤ 1,0 ppb
Pt (platino): ≤ 1,0 ppb
Sb (antimonio): ≤ 1,0 ppb
Sn (stagno): ≤ 1,0 ppb
Sr (stronzio): ≤ 1,0 ppb
Ti (titanio): ≤ 1,0 ppb
Tl (tallio): ≤ 1,0 ppb
V (vanadio): ≤ 1,0 ppb
Zn (zinco): ≤ 1,0 ppb
Zr (zirconio): ≤ 1,0 ppb
I valori effettivi dell′analisi sono soggetti a inevitabili variazioni sistematiche in questo intervallo di concentrazione.
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.) | density 1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.) | density 1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.) | density 1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.) |
| pH 7 (20 °C) | pH 7 (20 °C) | pH 6.0-8.0(-25 °C77 °F) | pH 7 (20 °C) |
| refractive index n20/D 1.34 (lit.) | refractive index n20/D 1.34 (lit.) | refractive index n20/D 1.34 (lit.) | refractive index n20/D 1.34 (lit.) |
| mp 0 °C (lit.) | mp 0 °C (lit.) | mp 0 °C (lit.) | mp 0 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acqua
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c