Vai a
1.00358
di-Iodine pentoxide
for analysis granular 0.5-2.5 mm EMSURE®
Sinonimo/i:
di-Iodine pentoxide, Diiodine pentoxide, Iodine(V) oxide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 325.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
I2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.81
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
234-740-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
CHF 325.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Packaging: Glass bottle
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
product line
EMSURE®
pH
1.1 (25 °C, 100 g/L in H2O)
density
4.98 g/cm3 at 20 °C
bulk density
2000 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[I](=O)(=O)O[I](=O)=O
InChI
1S/I2O5/c3-1(4)7-2(5)6
InChI key
BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (iodometric, I₂O₅): ≥ 96 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Loss on drying (200 °C): ≤ 2 %
Residue on ignition (as sulfates): ≤ 0.02 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Flame over circleCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
100358010004022536005706