Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
agency
Ph. Eur.
Quality Segment
vapor density
9.2 (vs air)
vapor pressure
27 mmHg ( 178 °C), 7.3 mmHg ( 150 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
autoignition temp.
770 °F
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
transition temp
flash point 146 °C
solubility
6 g/L
density
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI key
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
General description
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Application
®
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) liquid formulation |
| agency Ph. Eur. | agency - | agency - | agency ChP, JP, NF, Ph. Eur. |
| form liquid | form - | form liquid | form solid |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line - | product line EMPROVE® EXPERT |
| solubility 6 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| density 0.979 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.979 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.979 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tri-n-butilfosfato
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
293.0 °F - closed cup
flash_point_c
145 °C - closed cup
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1000029026 | 04027269080471 |
| 1000020500 | 04027269080457 |
| 1000022500 | 04027269080464 |