Vai a
07-645
Anticorpo anti-Sp1
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Sp1 transcription factor, specificity protein 1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, EMSA, IF, IP, WB
Citations:
173
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SP1(6667)
General description
Sp1 è un fattore di trascrizione umano coinvolto nella trascrizione genica attiva durante le fasi precoci dello sviluppo di un organismo. La proteina è lunga 785 amminoacidi e ha un peso molecolare di 95 kDa. Il fattore di trascrizione Sp1 contiene un motivo a dito di zinco, mediante il quale si lega direttamente al DNA e amplifica la trascrizione genica. La proteina Sp1 è sempre stata descritta come un fattore di trascrizione ubiquitario, indispensabile per l'espressione sia costitutiva che inducibile di svariati geni, per esempio quelli coinvolti nel ciclo cellulare o nello sviluppo dei mammiferi.
Vari
Immunogen
Proteina Sp1 umana, full length.
Application
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Immunoprecipitazione:
con 4 µg di un lotto di questo anticorpo è stata ottenuta l'immunoprecipitazione di Sp1 da 500 µg di estratto nucleare di cellule HeLa.
NOTA: la subunità α-1 è stata immunoprecipitata utilizzando un lotto rappresentativo di questo anticorpo insieme al sistema di immunoprecipitazione reversibile Catch and Release v2.0 (N° Cat. 17-500). Per maggiori informazioni e per il protocollo, si rimanda al sito www.millipore.com
Immunoprecipitazione della cromatina:
riportata da un laboratorio indipendente.
Immunofluorescenza:
riportata da un laboratorio indipendente.
Saggio di spostamento della mobilità elettroforetica (EMSA):
come riportato da un laboratorio indipendente, in un saggio EMSA l'uso di 1 µL di un lotto rappresentativo ha causato un netto rallentamento dei complessi di DNA contenenti Sp1 ricombinante e Sp1 endogena ottenuta da cellule HeLa.
L′anticorpo anti-Sp1 (anticorpo policlonale di coniglio) è convalidato per l′uso nei saggi di ChIP, EMSA, IF, IP e WB per la rivelazione della proteina Sp1, nota anche come fattore di trascrizione Sp1, proteina di specificità 1.
Sottocategoria di ricerca
Fattori di trascrizione
Biochem/physiol Actions
Prevista reattività crociata con ratto.
Riconosce Sp1, Mr 105 kDa e 95 kDa.
Physical form
Formato: purificato
IgG policlonali purificate di coniglio in tampone contenente tampone fosfato 0,014 M, pH 7,6, NaCl 0,175 M, azoturo di sodio 0,07% e glicerolo 30%.
Purificato con proteina A
Preparation Note
Stabile per 1 anno a 2-8 ºC dalla data di ricevimento.
Analysis Note
Controllo
Controllo antigenico positivo: N.Cat. 12-309, estratto nucleare di cellule HeLa. A 10 μL di lisato aggiungere un egual volume di tampone riducente Laemmli e fare bollire per 5 minuti per ottenere un campione ridotto. Caricare 20 μg di lisato ridotto/pozzetto in un minigel.
Valutata di routine mediante Western blotting su lisati di cellule HeLa.
Saggio di Western blotting:
questo anticorpo alla diluizione 1:500 ha permesso di rivelare la proteina SP1 in 10 μg di lisato di cellule HeLa.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Sostituisce: MABE550
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAB4502837WH0006667M217-601
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
rat, human, mouse
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
1A5, monoclonal
clone
polyclonal
technique(s)
ChIP: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable, electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
ELISA: 1:20000, immunofluorescence: 1:100-1:500, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, indirect ELISA: suitable, indirect immunofluorescence: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorpo anti-Sp1
o
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).
DHT selectively reverses Smad3-mediated/TGF-beta-induced responses through transcriptional down-regulation of Smad3 in prostate epithelial cells.
Song, K; Wang, H; Krebs, TL; Wang, B; Kelley, TJ; Danielpour, D
Molecular Endocrinology null
Yong Wang et al.
Clinical epigenetics, 8, 62-62 (2016-05-28)
Ultraviolet-B (UVB) exposure attributes to the formation of age-related nuclear cataract (ARNC), which is mediated with DNA damage. DNA damage, an important factor for pathogenesis of ARNC, is induced by UVB, and is generally resolved by the nucleotide excision repair
Constitutive expression of the brg1 gene requires GC-boxes near to the transcriptional start site.
Itoh T, Miyake K, Yamaguchi T, Tsuge M, Kaneoka H, Iijima S
Journal of Biochemistry null
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
07-645-25UG04054839337390