Vai a
07-482
Anticorpo anti-epitopo della proteina legante la calmodulina
Upstate®, from rabbit
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
200 μL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 817.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
E. coli
Application:
WB
Citations:
42
CHF 817.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
E. coli
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Il peso molecolare si riferisce alla proteina con tag.
La calmodulina (CaM), una piccola proteina ubiquitaria di 17 kDa che lega il Ca2+, agisce come recettore intracellulare del Ca2+ e trasduce i transienti di Ca2+, solitamente in risposta ai fattori di crescita. Media l′attività di numerosi enzimi calcio-dipendenti, quali le protein-chinasi, le fosfatasi, le ossido nitrico sintetasi e le fosfodiesterasi.
Immunogen
Peptide sintetico coniugato con KLH (MKRRWKKNFIAVSAANRFKKISSSGAL) corrispondente al tag dell′epitopo della proteina legante la calmodulina (CBP) presente in numerosi vettori di espressione in E. coli. La sequenza immunizzante è identica nel coniglio, nel topo e nel ratto.
Application
L′anticorpo anti-tag dell′epitopo della proteina legante la calmodulina rivela il livello del tag dell′epitopo della proteina legante la calmodulina & è stato descritto in letteratura & convalidato per l′uso nelle analisi di WB.
Biochem/physiol Actions
Riconosce le proteine ricombinanti contenenti il tag dell′epitopo della proteina legante la calmodulina.
Physical form
IgG purificata di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M, NaCl 0,15 M con azoturo di sodio 0,05%, pH 7,4.
Analysis Note
Controllo
Lisati di cellule trasformate di E. coli.
Valutata di routine mediante Western blotting su lisati di cellule E. coli trasformate.
Saggio di Western blotting:
questo lotto alla diluizione 1:2.000-1:10.000 ha permesso di rilevare una proteina ricombinante contenente il tag dell′epitopo della proteina legante la calmodulina in lisati di cellule trasformate di E. coli .
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
04-93205-17305-932
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
C16T, monoclonal
clone
monoclonal
clone
C16T, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
E. coli
species reactivity
vertebrates
species reactivity
pig, mouse, vertebrates, rat, human, bovine
species reactivity
vertebrates
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Ingo Bauer et al.
mBio, 7(6) (2016-11-03)
Histone deacetylases (HDACs) remove acetyl moieties from lysine residues at histone tails and nuclear regulatory proteins and thus significantly impact chromatin remodeling and transcriptional regulation in eukaryotes. In recent years, HDACs of filamentous fungi were found to be decisive regulators
Angelo Pidroni et al.
Frontiers in microbiology, 9, 2212-2212 (2018-10-05)
An outstanding feature of filamentous fungi is their ability to produce a wide variety of small bioactive molecules that contribute to their survival, fitness, and pathogenicity. The vast collection of these so-called secondary metabolites (SMs) includes molecules that play a
Weijun Chen et al.
RNA (New York, N.Y.), 20(3), 308-320 (2014-01-21)
Excision of introns from pre-mRNAs is mediated by the spliceosome, a multi-megadalton complex consisting of U1, U2, U4/U6, and U5 snRNPs plus scores of associated proteins. Spliceosome assembly and disassembly are highly dynamic processes involving multiple stable intermediates. In this
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
07-48204053252281433