Vai a
07-463
Anticorpo anti-trimetil-istone H4 (Lys20)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Histone H4 (trimethyl Lys20), H4K20me3
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 512.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse, rat
Application:
ChIP, DB, IP, WB
Citations:
119
CHF 512.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys20)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
General description
Gli istoni sono proteine nucleari che formano strutture ottameriche che si legano al DNA per formare unità cromatiniche chiamate nucleosomi. La famiglia degli istoni—H2A, H2B, H3, e H4—ha un ruolo chiave nella regolazione genica. In risposta a diversi stimoli, subiscono numerose modificazioni post-traduzionali (PTM), come la fosforilazione sui residui di serina e treonina e la metilazione sui residui di lisina. Le PTM producono variazioni di configurazione delle proteine istoniche che possono indurre il rimodellamento dei nucleosomi ed esporre o nascondere sequenze di DNA all′azione dei complessi trascrizionali. L′istone H4 lisina 20 (H4K20) può subire mono-, di-, o trimetilazione catalizzata dall′enzima metiltransferasi PR-Set7 (Set8 o KMT5a). L′istone H4K20 metilato interviene nella regolazione delle risposte ai danni al DNA, nella mitosi, nella replicazione del DNA e nell′espressione genica. La trimetilazione di H4K20 contribuisce al silenziamento genico ed è indicativa di uno stato repressivo dell'eterocromatina.
Visualizzato a ~13 kDa. In alcuni lisati può comparire una banda a ~110 kDa non caratterizzata.
Immunogen
Epitopo: Lys20 trimetilata
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla regione N-terminale dell′istone H4 umano trimetilato in Lys20.
Application
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L′anticorpo anti-trimetil-istone H4 (Lys20) è un anticorpo policlonale di coniglio per la rivelazione del trimetil-istone H4 (Lys20), noto anche con i nomi H4K20me3 e istone H4 (trimetil-K20) & è stato convalidato per l′uso nelle analisi di IP, WB, ChIP e DB.
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 2 µg/mL ha permesso di rilevare il trimetil-istone H4 (Lys20) in 10 µg di estratto acido di cellule BALB3T3/A31 e di estratto acido di cellule RAT2.
Analisi di specificità mediante Dot Blot: peptidi istonici non modificati e con varie modificazioni (vedere le tabelle) sono stati identificati mediante l′anticorpo anti-trimetil-istone H4 (Lys20) (4 µg/mL).
Analisi di immunoprecipitazione della cromatina: un lotto rappresentativo ha causato l′immunoprecipitazione dell′istone H4 utilizzando cromatina ottenuta da cellule HeLa.
Analisi di immunoprecipitazione: un lotto rappresentativo ha causato l′immunoprecipitazione del trimetil-istone H4 (Lys20) da lisato di cellule HeLa.
Sotto categoria di ricerca
Istoni
Biochem/physiol Actions
Questo anticorpo riconosce la regione N-terminale dell′istone H4 trimetilato in Lys20.
Physical form
Anticorpo policlonale di coniglio purificato, in tampone contenente tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato per affinità
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Analysis Note
Controllo
Estratto acido di cellule HeLa e varie proteine istoniche ricombinanti.
Valutata mediante Western blotting su estratto acido di cellule HeLa e varie proteine istoniche ricombinanti.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 2 µg/mL ha permesso di rivelare il trimetil-istone H4 (Lys20) in 10 µg di estratto acido di cellule HeLa.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
04-07904-079-S07-463-S
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
vertebrates, human
species reactivity
human, vertebrates
species reactivity
rat, human, mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
culture supernatant
antibody form
culture supernatant
antibody form
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
clone
monoclonal
clone
monoclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
technique(s)
ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
"Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms instead of by alterations in DNA sequence. These changes can be cell- or tissue-specific, and can be passed on to multiple generations. Epigenetic regulation enriches DNAbased information, allowing a cell to vary its response across diverse biological and environmental contexts. Although epigenetic mechanisms are primarily centered in the nucleus, these mechanisms can be induced by environmental signals such as hormones, nutrients, stress, and cellular damage, pointing to the involvement of cytoplasmic and extracellular factors in epigenetic regulation."
Histone Modifications Poster
Signaling Product Guide: Antibodies, small molecule inhibitors, kits, assays and proteins for signaling research.
Visualizza tutti i contenuti correlati
A silencing pathway to induce H3-K9 and H4-K20 trimethylation at constitutive heterochromatin.
Schotta, G; Lachner, M; Sarma, K; Ebert, A; Sengupta, R; Reuter, G; Reinberg, D; Jenuwein, T
Genes & Development null
Methylation of histone H3 lysine 36 is required for normal development in Neurospora crassa.
Adhvaryu, KK; Morris, SA; Strahl, BD; Selker, EU
Eukaryotic Cell null
Dana C Dolinoy et al.
Epigenetics, 5(7), 637-644 (2010-07-31)
The ability of environmental factors to shape health and disease involves epigenetic mechanisms that mediate gene-environment interactions. Metastable epiallele genes are variably expressed in genetically identical individuals due to epigenetic modifications established during early development. DNA methylation within metastable epialleles