Vai a
07-352
Anticorpo anti-acetil-istone H3 (Lys9)
serum, Upstate®
Sinonimo/i:
H3K9Ac, Histone H3 (acetyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 μL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 872.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, Saccharomyces cerevisiae, yeast, vertebrates
Application:
ChIP, WB, multiplexing
Citations:
513
CHF 872.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB06599
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, Saccharomyces cerevisiae, yeast, vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
acetylation (Lys9)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
L′istone H3 è una delle cinque principali proteine istoniche che costituiscono la struttura della cromatina nelle cellule eucariotiche. Caratterizzato da un dominio globulare principale e da una lunga coda N-terminale, l′H3 è implicato nella costituzione dei nucleosomi, le perle della cosiddetta struttura a ′collana di perle′. La coda N-terminale dell′istone H3 fuoriesce dal centro del nucleosoma globulare e può subire diversi tipi di modifiche epigenetiche che influenzano i processi cellulari. Tali modifiche comprendono il legame covalente di gruppi metile o acetile agli amminoacidi lisina e arginina e la fosforilazione della serina o della treonina.
17 kDa
Immunogen
Epitopo: aa 4-14
Peptide sintetico (KQTARAcKSTGGK-C), coniugato con ovoalbumina, corrispondente agli amminoacidi 4-14 dell'istone H3 di lievito acetilato sulla lisina 9, con l'aggiunta di una cisteina C-terminale per favorire la coniugazione.
Application
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Immunoprecipitazione della cromatina (ChIP):
un laboratorio indipendente ha dimostrato che questo anticorpo immunoprecipita preferenzialmente la cromatina da lieviti wild type e non da ceppi di lievito contenenti una lisina al posto dell′alanina al residuo 9.
Saggio di specificità istone-peptide Beadlyte :
questo lotto a una diluizione compresa tra 1:1.000 e 1:5.000 è stato incubato con peptidi di istone H3 contenenti varie modifiche coniugati a microsfere Luminex. Non è stata osservata reattività crociata con peptidi contenenti acetil-lisina 14 o acetil-lisina 27.
L′anti-acetil-istone H3 (Lys9) è un anticorpo policlonale di coniglio che permette la rivelazione dell′istone H3 acetilato sulla lisina 9, noto anche come H3K9Ac o istone H3 (acetil K9). È stato citato in letteratura e convalidato in ChiP, WB, Mplex.
Sotto categoria di ricerca
Istoni
Biochem/physiol Actions
Prevista ampia reattività crociata tra specie.
Riconosce l′acetil-istone H3 (Lys9), MW 17 kDa. È stata rivelata una seconda proteina ignota con peso di 23 kDa.
Physical form
Antisiero contenente azoturo di sodio allo 0,35% e glicerolo al 30%.
Non purificato
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20 °C. Per ottimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il contenitore originale dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Analysis Note
Controllo
Cellule HeLa e NIH/3T3 trattate con TSA, tessuto di osteosarcoma.
Valutata abitualmente mediante Western blotting su estratti acidi di cellule HeLa trattate con butirrato di sodio.
Saggio di Western blotting:
questo lotto a una diluizione compresa tra 1:5.000 e 1:10.000 ha permesso di rivelare l′acetil-istone H3 (Lys9) in estratti acidi di cellule HeLa trattate con butirrato di sodio (N° Cat. 17-305).
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Sostituisce: 04-1003
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
ABE1806-94207-450
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human, Saccharomyces cerevisiae, yeast, vertebrates
species reactivity
chicken, human, mouse
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
chicken, mouse, human
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), western blot: suitable, multiplexing: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, flow cytometry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
o
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Histone Modifications Poster
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
07-35204053252736070
Questions
  1. How many ug of this product are contained in 100uL?
    1 answer
    1. This product is antiserum containing 0.05% sodium azide and 30% glycerol. It is unpurified and concentration is not determined.