Vai a
07-329
Anticorpo anti-acetil-istone H4 (Lys16)
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Histone H4 Acetylated on Lysine 16, H4K16Ac, Histone H4 (acetyl K16), H4 histone family, member A, H4a
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 μL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 600.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, rat, human
Application:
ChIP, DB, WB, inhibition assay, multiplexing
Citations:
279
CHF 600.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys16)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
General description
10 kDa
L′istone H4 acetilato in lisina 16 (UniProt P62805; detto anche H4K16Ac, istone H4 (acetil K16), famiglia dell′istone H4, membro A, H4a) nell′uomo è codificato dal gene HIST1H4A (chiamato anche H4/J, HIST1H4F, HIST1H4L, H4FN, H4FA, H4FH, HIST1H4H, H4F2, H4FM, H4/A, H4FK, H4FG, HIST2H4, HIST1H4I, H4/N, HIST1H4B) (Gene ID: 121504, 554313, 8294, 8359, 8360, 8361, 8362, 8363, 8364, 8365, 8366, 8367, 8368, 8370). Gli istoni sono proteine altamente conservate che fungono da impalcatura strutturale per l′organizzazione del DNA nucleare nella cromatina. Le modificazioni degli istoni regolano i processi di trascrizione, riparazione, ricombinazione e replicazione del DNA. Due molecole di ciascuno dei quattro istoni (H2A, H2B, H3 e H4) formano un ottamero intorno al quale il DNA si avvolge a formare unità ripetute, chiamate nucleosomi, che limitano l′accessibilità al DNA da parte dell′apparato di trascrizione, che richiede il DNA come stampo. Gli istoni svolgono quindi un ruolo centrale nella regolazione della trascrizione, nel riparo e nella replicazione del DNA, oltre che nel mantenimento della stabilità cromosomica. L′accessibilità al DNA è regolata da una serie complessa di modificazioni post-traduzionali degli istoni, il cosiddetto codice istonico, e di rimodellamento del nucleosoma. Caratterizzato da un dominio globulare principale e da una lunga coda N-terminale, l′H4 è implicato nella costituzione dei nucleosomi, le perle della cosiddetta struttura a ′collana di perle′. Le acetilazioni note dell′istone H4 sono in lisina 5, 8, 12 e 16. Le acetilazioni sono importanti per la regolazione della deposizione degli istoni, l′attivazione della trascrizione e la replicazione e riparazione del DNA. L′iper-acetilazione delle code istoniche neutralizza la carica positiva e indebolisce le interazioni istone-DNA e nucleosoma-nucleosoma, con conseguente destabilizzazione della struttura cromatinica e maggiore accessibilità al DNA da parte di diverse proteine che lo legano. Le aberrazioni cromosomiche che coinvolgono l′istone H4 sono una delle cause dei linfomi non-Hodgkin a cellule B.
Immunogen
Epitopo: N-terminale (Lys16)
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente a 10 amminoacidi della regione N-terminale dell′istone H4 umano acetilato in Lys16.
Application
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Immunoprecipitazione della cromatina: con 1 ug di un lotto rappresentativo è stata ottenuta l′immunoprecipitazione dell′acetil-istone H4 (Lys16) nella cromatina di cellule HeLa.
Saggio immunocitochimico: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:100 ha permesso di rivelare l′acetil-istone H4 (Lys16) nelle linee cellulari HeLa, A431, HUVEC e NIH/3T3.
Saggio Dot Blot: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:1.000 ha rivelato l′acetil-istone H4 (Lys16) nell′array Absurance
Histone H3 Antibody Specificity Array (N° Cat. 16-667) e nell′array Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (N° Cat. 16-665).
L′uso dell′anti-acetil-istone H4 (Lys16), un anticorpo policlonale di coniglio per la rivelazione dell′acetil-istone H4 (Lys16) detto anche H4K16Ac o istone H4 (acetil-K16), è stato pubblicato in letteratura ed è convalidato per saggi di ChIP, WB, Mplex, PIA, DB, ChIP-seq.
Sotto categoria di ricerca
Istoni
Biochem/physiol Actions
Prevista reattività crociata con molte specie.
Questo anticorpo policlonale di coniglio rivela l′istone H4 umano acetilato in lisina 16.
Physical form
Anticorpo policlonale di coniglio purificato, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 150 mM e azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione per affinità
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a 2- 8°C.
Per massimizzare la quantità di prodotto recuperato, centrifugare il contenitore prima di togliere il tappo.
Analysis Note
Valutata mediante Western Blotting su lisato di cellule HeLa trattate con butirrato di sodio.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla diluizione 1:1.000 ha permesso di rivelare l′acetil-istone H4 (Lys16) in lisati di cellule HeLa trattate con butirrato di sodio.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
06-59806-86607-108
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
Tetrahymena sp., human
species reactivity
Tetrahymena sp., human, eukaryotes
species reactivity
Xenopus, mouse, avian, chicken, human, bovine
UniProt accession no.
P62805
UniProt accession no.
P62805
UniProt accession no.
P62805
UniProt accession no.
P62805
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c