Vai a
07-131
Anticorpo anti-Sirt1(Sir2)
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
SIR2-like protein 2, silencing information regulator 2-like, silent information regulator 2, sir2-related protein type 2, sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 2 (S. cerevisiae), sirtuin (silent mating type information regulation
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
200 μL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 566.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, ICC, IP, WB
Citations:
267
CHF 566.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB07131
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SIRT1(23411)
mouse ... Sirt1(93759)
General description
110 kDa. In alcuni lisati cellulari si possono osservare bande a 70 e 50 kDa non caratterizzate.
Le sirtuine sono una famiglia di enzimi tra loro strettamente correlati che prendono il nome dal gene di lievito Sir2 (silent mating type information regulation 2). I membri della famiglia delle sirtuine sono stati individuati in quasi tutti gli organismi studiati. Si ipotizza che le sirtuine svolgano un ruolo chiave nella risposta degli organismi allo stress (come il calore o la fame) e che siano responsabili degli effetti di promozione della longevità dovuti alla restrizione calorica. L′azione delle sirtuine si esplica mediante rimozione di gruppi acetilici dalle proteine alla presenza del NAD+; pertanto, esse sono classificate come "deacetilasi NAD+-dipendenti". Le sirtuine sono implicate nella regolazione dell′invecchiamento, della trascrizione, dell′apoptosi e della resistenza allo stress. È stato dimostrato che la Sirt1 (detta anche Sirtuina 1, Sir2L1 e Sir2a), l′omologo mammifero della Sir2 di lievito, per regolare i processi cellulari deacetila la proteina p53 disattivandola.
Immunogen
Epitopo: aa 1-131
Proteina di fusione con tag GST, corrispondente agli amminoacidi 1-131 della Sir2α murina.
Application
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Immunoprecipitazione:
5 µL di un lotto passato di questo anticorpo ha immunoprecipitato la proteina Sirt1 da 1 mg di un estratto di cellule 3T3/A31 in tampone per RIPA.
Immunocitochimica:
È stato descritto che questo anticorpo rivela la proteina Sirt1 in cellule 3T3 fissate con paraformaldeide.
Immunoprecipitazione della cromatina:
Published by Tiberi et al., (2012)
L′anticorpo anti-Sirt1(Sir2) (anticorpo policlonale di coniglio) è descritto in letteratura (più di 30 citazioni); è stato convalidato per lavori di ICC, IP e WB finalizzati alla rivelazione della proteina Sirt1(Sir2), nota anche come Silencing information regulator 2-like abbreviato in sirtuin 2 (sirtuina 2).
Sottocategoria di ricerca
Istoni
Biochem/physiol Actions
Questo anticorpo riconosce la proteina Sirt1.
Physical form
Cromatografia per immunoaffinità
IgG purificate di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1M, NaCl 0,15M, azoturo di sodio allo 0,05% e glicerolo al 30%.
Preparation Note
A -20°C, si conserva per 1 anno dalla data di spedizione.
Indicazioni per l′uso: una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20 °C.
Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
N.B.: oscillazioni di temperatura del congelatore al di sotto dei -20°C possono causare il congelamento delle soluzioni contenenti glicerolo.
Analysis Note
Controllo
Lisato di cellule Jurkat, carcinoma di colon umano o carcinoma polmonare umano a cellule squamose.
Valutata abitualmente mediante Western blotting su estratti nucleari di cellule 3T3.
Saggio di Western blotting:
una diluizione 1:1.000-1:5.000 del lotto in esame ha rivelato la Sirt1 in un estratto nucleare di cellule 3T3.
Other Notes
Concentrazione: la concentrazione specifica di ogni lotto è riportata sul Certificato d′Analisi corrispondente.
Sostituisce: 05-707
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
09-84304-1557S8447
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
10-E-4, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
rat, mouse, human
Gene Information
human ... SIRT1(23411)
mouse ... Sirt1(93759)
Gene Information
human ... SIRT2(22933)
Gene Information
human ... SIRT1(23411)
Gene Information
human ... SIRT2(22933)
mouse ... Sirt2(64383)
rat ... Sirt2(361532)
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
07-13104053252470509