Vai a
05-623
Anticorpo anti-RNA polimerasi II, clone CTD4H8
clone CTD4H8, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-NEDHIB, Anti-POLR2, Anti-POLRA, Anti-RPB1, Anti-RPBh1, Anti-RPO2, Anti-RPOL2, Anti-RpIILS, Anti-hRPB220, Anti-hsRPB1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
CTD4H8, monoclonal
Application:
ChIP, WB
Citations:
318
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CTD4H8, monoclonal
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, mouse, rat
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... POLR2A(5430)
mouse ... Polr2A(20020)
rat ... Polr2A(363633)
General description
210-220 kDa
La RNA polimerasi II (Pol II), un enzima costituito da più subunità, è responsabile della trascrizione dei geni che codificano per le proteine. L′inizio della trascrizione richiede l′assemblaggio di tutto l′apparato di trascrizione con un promotore innescato da vari attivatori e dai fattori di rimodellamento cromatinico. La Pol Il può coordinare da 10 a 14 subunità. Questo complesso interagisce con le regioni dei promotori dei geni e con svariati elementi e fattori di trascrizione. Il dominio di legame al DNA della polimerasi è costituito da un solco in cui il fattore di trascrizione TFIIB orienta il DNA in modo che la doppia elica si srotoli per permettere la trascrizione.
Immunogen
Peptide contenente 10 ripetizioni di YSPT[pS]PS corrispondenti al dominio C-terminale della RNA polimerasi II.
Application
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L′anti-RNA polimerasi II, clone CTD4H8, è un anticorpo monoclonale murino di alta qualità usato per la rivelazione della RNA polimerasi II e il cui uso nei saggi di immunoprecipitazione della cromatina (ChIP) & di WB è convalidato e descritto in letteratura in oltre 40 pubblicazioni.
Sottocategoria di ricerca
Fattori di trascrizione
Biochem/physiol Actions
Questo anticorpo riconosce la RNA polimerasi II fosforilata e non fosforilata.
Physical form
Cromatografia con proteina G
Formato: purificato
IgG1 purificata di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1M, pH 7,4, NaCl 0,15M, azoturo di sodio allo 0,05% prima dell′aggiunta di glicerolo portato al 30%.
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20 °C.
Raccomandazioni per la manipolazione:
una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il flaconcino e mescolare delicatamente la soluzione. suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20 °C. evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto. N.B.: La variabilità di temperatura del congelatore può portare la temperatura al di sotto dei -20°C, con conseguente congelamento delle soluzioni contenenti glicerolo conservate.
Analysis Note
Controllo
Estratto nucleare di cellule A431.
Valutata di routine mediante saggi di Western blotting su estratti nucleari di cellule HeLa.
Saggio di Western blotting:
0,05-1 μg/mL di questo lotto hanno permesso di rivelare la RNA polimerasi II in estratti nucleari di cellule HeLa. un precedente lotto alla concentrazione di 0,1-2 μg/mL ha permesso di rivelare la RNA polimerasi II in estratti nucleari di cellule 3T3.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
05-623-Z05-623-AF48805-623-AF647
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
ALEXA FLUOR 647
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
clone
CTD4H8, monoclonal
clone
CTD4H8, monoclonal
clone
CTD4H8, monoclonal
clone
CTD4H8, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, mouse, rat
species reactivity
mouse, yeast, rat, human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, human
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
USF and NF-E2 cooperate to regulate the recruitment and activity of RNA polymerase II in the {beta}-globin gene locus.
Zhou Z, Li X, Deng C, Ney PA, Huang S, Bungert J
The Journal of Biological Chemistry null
Sp1 and Sp3 foci distribution throughout mitosis.
He, Shihua and Davie, James R
Journal of Cell Science, 119, 1063-1070 (2006)
Coordination of replication and transcription along a Drosophila chromosome.
MacAlpine, DM; Rodriguez, HK; Bell, SP
Genes & Development null
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
05-623-25UG04054839350191