Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 25 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 76.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H14OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.35
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
solid
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1CSC(=C(O1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14OS/c1-3-7-13(8-4-1)15-16(18-12-11-17-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI key
GZVBPNSXCWYLJU-UHFFFAOYSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D2015-25G | 04061833563229 |