Vai a
BAF380000002
Rubber hand protector
green silicone, W × H 10 cm × 19 cm , 3⅞ x 7½"
Sinonimo/i:
380000002, F38000-0002, gripping hand mit, hand protection, laboratory ppe, silicone hand protection
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41122800
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
green silicone
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F38000-0002
W × H
10 cm × 19 cm , 3⅞ x 7½"
General description
Hot Hand Mitts provide superior protection when handling hot or cold objects, including dry ice.
Features and Benefits
  • Withstands temperatures as high as 260°C (500°F)
  • Remains flexible at temperatures as low as -57°C (-70°F)
  • Soft, compliant silicone rubber naturally conforms to hand and object and resists tearing
  • Gripping surfaces have concave tipped studs for a non-slip grip
  • Easier and faster to use than gloves or tongs for many applicationsOne size fits all hands, left or right
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Z104612Z677701Z677698
Rubber hand protector green silicone, W × H 10 cm × 19 cm , 3⅞ x 7½"
BAF380000002
Rubber hand protector
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 pair
packaging
pack of 1 pair
material
green silicone
material
red silicone
material
black (fluorocarbon rubber), black gloves
material
black (fluorocarbon rubber), black gloves
manufacturer/tradename
Bel-Art F38000-0002
manufacturer/tradename
Bel-Art F38000-0000
manufacturer/tradename
KCL 890
manufacturer/tradename
KCL 890
W × H
10 cm × 19 cm , 3⅞ x 7½"
W × H
-
W × H
-
W × H
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rubber hand protector
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)