Vai a
721069
2,4-Dichloro-3-iodopyridine
97%
Sinonimo/i:
2,4-Dichloro-3-iodo-pyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H2Cl2IN
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.89
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
mp
90-94 °C
functional group
chloro, iodo
SMILES string
Clc1ccnc(Cl)c1I
InChI
1S/C5H2Cl2IN/c6-3-1-2-9-5(7)4(3)8/h1-2H
InChI key
OKXJLNYZTJLVJZ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Liang Zhao et al.
The Journal of organic chemistry, 73(17), 6580-6586 (2008-08-08)
A new approach wherein steric interactions between substituents of unsymmetrical bis(4-pyridyl)acetylene ligands dictate the self-selection of single isomers of [4 + 4] self-assembled squares is presented. Each [4 + 4] self-assembly is characterized by multinuclear (31)P and (1)H NMR spectroscopies
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
721069-1G04061825757544